Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF04074.5000EA 99.4 EUR
KRAF04074.5000 KRAF04074.3000 KRAF04074.2000 KRAF04074.1000
Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6