Natriumstannat SnO₂ 42-45%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: DinatriumzinntrioxidNatriumzinn(IV)oxid
HONE14505.9050EA 0 EUR
HONE14505.9050
Natriumstannat SnO₂ 42-45%
Natriumstannat
Formel: Na₂O₃Sn
Molecular Weight: 212,69 g/mol
Dichte: 4,68 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00014241
CAS-Nummer: 12058-66-1
EINECS: 235-030-5
Merck Index: 12,08826