4-Fluorstyrol
Lieferant: Molekula
MOLEM89769933EA 0 EUR
MOLEM89769933
4-Fluorstyrol
4-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34,5 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0