3-Fluorstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL219452-1GEA 87.5 EUR
SIAL219452-1G
3-Fluorstyrol, Sigma-Aldrich®
3-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,025 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000341
CAS-Nummer: 350-51-6
EINECS: 206-504-9