4-Chlorstyrol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02458.0010EA 65 EUR
8.02458.0010 8.02458.9999
4-Chlorstyrol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
4-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
Molecular Weight: 138,6 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,9 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000632
CAS-Nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 138.59 g/mol
Boiling Point 192 °C
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5645 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
Hill Formula C8H7Cl