4-Chlorstyrol ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
B20512.09EA 48 EUR
B20512.09 B20512.18
4-Chlorstyrol ≥99% stabilisiert
4-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
Molecular Weight: 138,6 g/mol
Siedepunkt: 191…192 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,089
Flammpunkt: 67 °C (153 °F)
MDL: MFCD00000632
CAS-Nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8