4-Chlorstyrol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO110090500EA 175 EUR
ACRO110090500 ACRO110090100
4-Chlorstyrol 99% stabilisiert
4-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
Molecular Weight: 138,6 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000632
CAS-Nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
UN: 3082
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %