2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB04137.10EA
0
EUR
MAYBBTB04137.10
MAYBBTB04137.1
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol
Formel:
C₁₄H₂₁BrO Molecular Weight: 285,22 g/mol |
MDL:
MFCD00051597 CAS-Nummer: 20834-61-1 |