2-Bromstyrol 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,05 %
B24181.06EA
126
EUR
B24181.06
B24181.14
2-Bromstyrol 96% stabilisiert
2-Bromstyrol
Formel:
C₈H₇Br Molecular Weight: 183,05 g/mol Siedepunkt: 102…104 °C (22 mmHg) Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 1,416 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000076 CAS-Nummer: 2039-88-5 EINECS: 218-027-3 |