3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD45800-25GEA 80.9 EUR
SIALD45800-25G
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…97 °C
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9