Mycoplasmen-Entfernungsmittel (MRA) ist eine effektive Lösung für das Problem der Mycoplasmen-Kontamination in Zellkulturen.
- Completely kills mycoplasma with no recurrence of contamination
- Effective at low concentration
MRA ist ein Derivat der Antibiotika aus der Gruppe der Chinolone und eliminiert Mycoplasmeninfektionen (empfohlene Verwendung in einer Konzentration von 0,5 μg/ml) durch Hemmung der Mycoplasmen-DNA-Gyrase. Die Zelltoxizität nach einer Behandlung bei der empfohlenen Konzentration ist gering, wie auch das Nachwachsen von Mycoplasmen nach dem zellulären Transfer.
Lieferumfang: Supplied as a ready to use solution and each vial can decontaminate up to 25 cell cultures.