OncoQuick®-Röhrchen mit Schraubverschluss, poröser Trennwand und mit Trennmedium vorgefüllt
Lieferant: Greiner bio-one
OncoQuick®
720-1839EA 643 EUR
720-1839
OncoQuick®-Röhrchen mit Schraubverschluss, poröser Trennwand und mit Trennmedium vorgefüllt
Klinische Diagnosesysteme
OncoQuick® ist ein einfach anzuwendendes, schnelles und effizientes System zur Anreicherung zirkulierender Tumorzellen, die von einem soliden epithelialen Tumor oder einem malignen Melanom ins Blut freigesetzt werden.
System for the enrichment of disseminated, circulating tumour cells from peripheral blood. Non-cytotoxic, non-pyrogenic.No additional laboratory equipment required. No need for magnetic beads. No blocking of marker molecules. Enrichment directly from whole blood. Sample volume: 15 ml - 30 ml blood. Aseptically produced.
  • Schnell und effizient
  • Probenvolumen 15-30 mL
  • Steril
  • Verarmung der Blutkörperchen um bis zu 6 log-Einheiten
  • Keine zusätzliche Laborausstattung erforderlich
  • Keine Magnetperlen erforderlich
  • Keine Blockierung von Markermolekülen
  • Anreicherung direkt aus Vollblut
OncoQuick® kombiniert die Vorteile der Zellseparation durch Dichtegradientenzentrifugation mit Wiederfindungsraten, die mit Immunobead-Methoden vergleichbar sind.
  • Time request approx. 45 minutes
  • Reproducible recovery: >70 %
  • Depletion of blood cells by up to 6 log units
OncoQuick® besteht aus einem sterilen 50-ml-Polypropylenröhrchen mit poröser Trennwand, das über das speziell entwickelte Trennmedium eingeführt wird. Das Trennmedium ermöglicht die Eliminierung von Erythrozyten, Granulozyten, Lymphozyten und mononukleären Zellen. Die disseminierten Tumorzellen werden in der Interphase angereichert. Nach der Ernte wird die angereicherte Zellfraktion gewaschen. Die Tumorzellen stehen dann für alle gängigen Forschungsmethoden zur Verfügung.
Die Zeitanfrage beträgt ca. 45 Minuten; reproduzierbare Wiederherstellung ist > 70 %. Die 30x115mm Röhrchen haben einen konischen Boden und einen blauen Schraubverschluss. Blau graduiert.