Drosophila Behälter
Lieferant: Greiner bio-one
212-3171EA 214 EUR
212-3171 525-0196
Drosophila Behälter
Flaschen Drosophila-Flaschen
PS, kristallklar.
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Temperaturbeständigkeit -20 bis +60 °C
  • Ohne Ceaprenstopfen (muss separat bestellt werden)
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
  • For single use only
  • Temperature resistance -20 to +60 °C
  • Without Ceaprene stopper (must be ordered separately)
Besonders geeignet für die Kultivierung von Drosophila melanogaster.