Chlorwasserstoff 0.1 M HCl (0.1N) in 2-Propanol volumetrische Lösung, für die Alkalitätat eines Öles, nach DIN 51558-1, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
35009-1LEA 53.34 EUR
35009-1L
Chlorwasserstoff 0.1 M HCl (0.1N) in 2-Propanol volumetrische Lösung, für die Alkalitätat eines Öles, nach DIN 51558-1, Fluka™
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 82 °C
Dichte: 0,788 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 200-661-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.099 - 0.101 mol/l
Water (Karl Fischer) Max. 1 %
Traceable to NIST SRM effective