Ammoniaklösung 20%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid
WAKO634-04661EA 0 EUR
WAKO634-04661
Ammoniaklösung 20%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III