L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: L-α-PhenylalaninH-L-Phe-OH3-Phenyl-L(-)-alaninH-Phe-OH3-Phenyl-L-alanin(S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIALP17008-5GEA 14.9 EUR
SIALP17008-5G
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR