Kombinierter Laborkühl- und Gefrierschrank, Mediline
Lieferant: Liebherr
471-0696EA 2859 EUR
471-0696
Kombinierter Laborkühl- und Gefrierschrank, Mediline
Kühlschränke
Kombinierter Laborkühl- und Gefrierschrank mit unabhängige duale „Comfort“-Regelung der Kühlung und unabhängige Kompressionssysteme für beide Teile ermöglichen eine jeweils separate Bedienung des Kühl- und Gefrierschranks.
  • Elektronische Regler (je einer für Kühl- und Gefrierschrank)
  • Selbstschließende Türen mit ergonomischen Griffleisten und Türschlösser
  • RS485-Schnittstelle
  • Der Speicher für drei Alarmereignisse und die Tür- und Temperaturalarme können an die Bedürfnisse des Endkunden angepasst werden
  • Dualer Kompressor und dualer Regler
Temperaturbereich: 3 bis 8 °C (Kühlschrank); –9 bis –30 °C (Gefrierschrank)
Bestellinformation: Ein optionaler Produkt-Temperaturfühler ist erhältlich und ermöglicht die Anzeige der Luft- und Produkttemperaturen. Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem VWR Vertriebszentrum. Bitte beachten Sie, dass außerdem eine funkenfreie Version dieser Einheit erhältlich ist: LCexv4010. Bitte kontaktieren Sie Avantor für weitere Informationen.