L(-)-Sorbose

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16972600EA 27.98 EUR
EHERC16972600
L(-)-Sorbose
L(-)-Sorbose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151097
CAS-Nummer: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR