Xylit
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Xylitol(2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-pentol
EHERC17945500EA 32 EUR
EHERC17945500
Xylit
Xylit
Formel: C₅H₁₂O₅
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 12,10218