Calciumchlorid 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014603
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Chlorcalcium
87802.290EA
144
EUR
87802.290
Calciumchlorid 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1014603
Calciumchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
CaCl₂ Molecular Weight: 110,98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |