16-Hydroxypalmitinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 16-Hydroxyhexadecansäure
A17845.03 A17845.06
A17845.03EA 64.7 EUR
A17845.03 A17845.06
16-Hydroxypalmitinsäure 97%
16-Hydroxypalmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₃
Molecular Weight: 272,43 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00002750
CAS-Nummer: 506-13-8
EINECS: 208-028-7