2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
SIAL557811-5GEA 393 EUR
SIAL557811-5G SIAL557811-1G
2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Diisopropylphenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,27 g/mol
MDL: MFCD01707536
CAS-Nummer: 2934-05-6
EINECS: 220-906-1