Hexyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme: HexylsilyltrichloridTrichlor(hexyl)silan
SILNSILS09925.25EA 146 EUR
SILNSILS09925.25 SILNSILS09925.100 SILNSILS09925.50
Hexyltrichlorsilan
Hexyltrichlorsilan
Formel: C₆H₁₃Cl₃Si
Molecular Weight: 219,61 g/mol
Siedepunkt: 191,6 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013606
CAS-Nummer: 928-65-4
EINECS: 213-178-1
UN: 1784
ADR: 8,II