(3-Brompropyl)trichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS03100.100EA 620 EUR
SILNSILS03100.100 SILNSILS03100.25 SILNSILS03100.10
(3-Brompropyl)trichlorsilan
(3-Brompropyl)trichlorsilan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 256,43 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (0,001 mmHg)
Dichte: 1,685 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039291
CAS-Nummer: 13883-39-1
EINECS: 237-650-1
UN: 2987
ADR: 8,II