(2Z)-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Z)-6-Nonen-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALW346500-1KG-KEA
2770
EUR
SIALW346500-1KG-K
SIALW346500-100G-K
SIALW346500-25G-K
(2Z)-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonen-1-ol
Formel:
C₉H₁₈O Molecular Weight: 142,24 g/mol |
MDL:
MFCD00015388 CAS-Nummer: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |