Benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW325600-1KGEA 196 EUR
SIALW325600-1KG SIALW325600-10KG SIALW325600-SAMPLE SIALW325600-25KG
Benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135,19 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,246 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005775
CAS-Nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108