Methylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW275301-4KG-KEA
481
EUR
SIALW275301-4KG-K
SIALW275301-1KG-K
Methylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Methylisovalerat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Dichte: 0,90065 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00042866 CAS-Nummer: 556-24-1 EINECS: 209-117-3 UN: 2400 ADR: 3,II Merck Index: 12,06166 |