Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-2-propenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW228605-25KG-KEA
786
EUR
SIALW228605-25KG-K
SIALW228605-10KG-K
SIALW228605-1KG-K
Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
Zimtaldehyd
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1,112 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007000 CAS-Nummer: 104-55-2 EINECS: 203-213-9 Merck Index: 12,02356 |