N-Phenylmaleimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP27100-100GEA 61.4 EUR
SIALP27100-100G SIALP27100-25G
N-Phenylmaleimid, Sigma-Aldrich®
N-Phenylmaleimid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
MDL: MFCD00005502
CAS-Nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452