Oleylamin ≥70% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
(Z)-1-Amino-9-octadecen
, cis-1-Amino-9-octadecen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALO7805-500GEA
158
EUR
SIALO7805-500G
SIALO7805-5G
SIALO7805-100G
Oleylamin ≥70% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Oleylamin
Formel:
C₁₈H₃₇N Molecular Weight: 267,5 g/mol Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 0,813 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00066507 CAS-Nummer: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 |