5-Hydroxy-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Hydroxyindol-3-ylessigsäure
, 5-Hydroxyindol-3-essigsäure
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH8876-500MGEA
83.7
EUR
SIALH8876-500MG
SIALH8876-100MG
SIALH8876-1G
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,19 g/mol Schmelzpunkt: 166 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005639 CAS-Nummer: 54-16-0 EINECS: 200-195-4 |