3-Hydroxy-5-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hymexazol
SIALH3275-50MGEA
152
EUR
SIALH3275-50MG
SIALH3275-250MG
3-Hydroxy-5-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₅NO₂ Molecular Weight: 99,09 g/mol |
MDL:
MFCD00144468 CAS-Nummer: 10004-44-1 EINECS: 233-000-6 |