Ethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyanessigsäureethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE18425-5GEA 43.8 EUR
SIALE18425-5G SIALE18425-250G SIALE18425-1KG
Ethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylcyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,12 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
MDL: MFCD00001940
CAS-Nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821