Benzoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALB11702-25GEA 71.7 EUR
SIALB11702-25G
Benzoxazol, Sigma-Aldrich®
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005765
CAS-Nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III