3-Methyl-1-benzofuran, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL699063-1GEA 78.1 EUR
SIAL699063-1G
3-Methyl-1-benzofuran, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,0568 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00205641
CAS-Nummer: 21535-97-7
EINECS: 244-427-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR