Salpetersäure rauchend ≥90% ACS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIAL695041-500MLEA 163 EUR
SIAL695041-500ML
Salpetersäure rauchend ≥90% ACS, Sigma-Aldrich®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8,I
REACH: 01-2119487297-23
Merck Index: 12,06672