Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyanessigsäurebutylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691283-1KGEA
0
EUR
SIAL691283-1KG
SIAL691283-200KG
Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Butylcyanacetat
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141,17 g/mol Siedepunkt: 230,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1,001 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001941 CAS-Nummer: 5459-58-5 EINECS: 226-730-1 |