Allylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyanessigsäureallylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691186-200KGEA
0
EUR
SIAL691186-200KG
SIAL691186-25KG
SIAL691186-1KG
Allylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Allylcyanacetat
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,13 g/mol Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 °C |
MDL:
MFCD00013817 CAS-Nummer: 13361-32-5 EINECS: 236-423-4 |