Butyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: ButylsilyltrichloridTrichlor(butyl)silan

M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL679224-50GEA 0 EUR
SIAL679224-50G
Butyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Butyltrichlorsilan
Formel: C₄H₉Cl₃Si
Molecular Weight: 191,56 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013605
CAS-Nummer: 7521-80-4
EINECS: 231-381-3
UN: 1747
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR