4-(Trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL522910-1GEA 28.1 EUR
SIAL522910-1G
4-(Trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00153289
CAS-Nummer: 3796-24-5