Dithizon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,5-Diphenylthiocarbazon
SIAL43820-10GEA 51.9 EUR
SIAL43820-10G
Dithizon, Sigma-Aldrich®
Dithizon
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Molecular Weight: 256,33 g/mol
Siedepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
MDL: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413