N-Benzylmaleimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Benzylmaleinsäureimid1-Benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion

M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL408018-10GEA 183 EUR
SIAL408018-10G
N-Benzylmaleimid, Sigma-Aldrich®
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014540
CAS-Nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR