Salpetersäure ≥70%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

40303-2.5LEA 157.09 EUR
40303-2.5L
Salpetersäure ≥70%
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR