tert-Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyanessigsäure-tert-butylester
SIAL28440-10ML-FEA 58.5 EUR
SIAL28440-10ML-F
tert-Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141,17 g/mol
Dichte: 0,987 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001938
CAS-Nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7