5-Fluor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL265128-5GEA 303 EUR
SIAL265128-5G
5-Fluor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
Molecular Weight: 179,15 g/mol
Schmelzpunkt: 258…259 °C
MDL: MFCD00005612
CAS-Nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5