Salpetersäure ≥70%
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL258113-6X500GEA 0 EUR
SIAL258113-6X500G
Salpetersäure ≥70%
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,I