Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyanessigsäurebutylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL245704-100MLEA 71.3 EUR
SIAL245704-100ML
Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141,17 g/mol
Siedepunkt: 230,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,001 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001941
CAS-Nummer: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1