Benzylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bromessigsäurebenzylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL245631-50GEA 51.2 EUR
SIAL245631-50G SIAL245631-250G
Benzylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylbromacetat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (11 hPa)
Dichte: 1,446 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000190
CAS-Nummer: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4