Phenylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorameisensäurephenylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL237906-5GEA 43.6 EUR
SIAL237906-5G SIAL237906-100G
Phenylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00000637
CAS-Nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II