Trichlormethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PalitDiphosgenPerstoffTrichlormethylchlorkohlensäureesterChlorameisensäure(trichlormethyl)ester
SIAL23261-50MLEA 158 EUR
SIAL23261-50ML SIAL23261-10ML
Trichlormethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Trichlormethylchlorformiat
Formel: C₂Cl₄O₂
Molecular Weight: 197,83 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015553
CAS-Nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
Merck Index: 13,03368